Imprimer
L-Alanine-4-nitroanilide hydrochloride
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): H-Ala-pNA·HCl, L-Alanine 4-nitroanilide hydrochloride
BIA4005-1G BIA4005-5G
APOSBIA4005-1GEA 65.4 EUR
APOSBIA4005-1G APOSBIA4005-5G
L-Alanine-4-nitroanilide hydrochloride
L-Alanine-4-nitroanilide hydrochloride
Formule: C₉H₁₂ClN₃O₃
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00039088
Numéro CAS: 31796-55-1
EINECS: 250-811-0