Imprimer
Agmatine sulphate
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
BIA4003-5G BIA4003-25G
APOSBIA4003-5GEA 21.9 EUR
APOSBIA4003-5G APOSBIA4003-25G
Agmatine sulphate
Agmatine sulphate
Formule: C₅H₁₄N₄
Point de fusion: 231…238 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00013109
Numéro CAS: 2482-00-0
EINECS: 219-617-3