Imprimer
7-Amino-4-méthylcoumarine
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
BIA3001-1G BIA3001-500MG BIA3001-5G
APOSBIA3001-1GEA 0 EUR
APOSBIA3001-1G APOSBIA3001-500MG APOSBIA3001-5G
7-Amino-4-méthylcoumarine
7-Amino-4-méthylcoumarine
Formule: C₁₀H₉NO₂
Point de fusion: 223…226 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00006868
Numéro CAS: 26093-31-2
EINECS: 247-454-8