Imprimer
Dithiothreitol (DTT, Réactif de Cleland)
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): DTT, (R*,R*)-1,4-Dimercaptobutane-2,3-diol
BIA2948-10G BIA2948-25G BIA2948-5G
APOSBIA2948-10GEA 203 EUR
APOSBIA2948-10G APOSBIA2948-25G APOSBIA2948-5G
Dithiothreitol (DTT, Réactif de Cleland)
Dithiothreitol (DTT, Réactif de Cleland)
Formule: C₄H₁₀O₂S₂
Poids moléculaire: 154.25 g/mol
Point de fusion: 40…44 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004877
Numéro CAS: 3483-12-3