Imprimer
Adénosine 99%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 9-β-D-Ribofuranosyladenine, (2R,3R,4S,5R)-2-(6-Amino-9H-purin-9-yl)-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-3,4-diol, Adenine-9-β-D-ribofuranoside, Adenine riboside
BIA2545-100G BIA2545-10G BIA2545-25G
APOSBIA2545-100GEA 87 EUR
APOSBIA2545-100G APOSBIA2545-10G APOSBIA2545-25G
Adénosine 99%
Adénosine
Endogenous neurotransmitter.
Formule: C₁₀H₁₃N₅O₄
Poids moléculaire: 267.24 g/mol
Point de fusion: 234…236 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00005752
Numéro CAS: 58-61-7
EINECS: 200-389-9