Imprimer
EDTA sel disodique dihydraté 0,1 M solution volumétrique
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Acide edetique sel disodique dihydraté, Acide éthylènediaminetétraacétique sel disodique dihydraté, Acide éthylènediaminetétraacétique, sel disodique dihydraté, Dihydrogénoéthylenediaminetétraacétate de disodique dihydraté
BIA181670-1L BIA181670-5L
APOSBIA181670-1LEA 43.9 EUR
APOSBIA181670-1L APOSBIA181670-5L
EDTA sel disodique dihydraté 0,1 M solution volumétrique
EDTA sel disodique dihydraté
Formule: C₁₀H₁₄N₂Na₂O₈·2H₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00150037
Numéro CAS: 6381-92-6