Imprimer
N-Acetyl-L-leucine
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
BIA1765-100G BIA1765-250G BIA1765-25G
APOSBIA1765-100GEA 75.4 EUR
APOSBIA1765-100G APOSBIA1765-250G APOSBIA1765-25G
N-Acetyl-L-leucine
N-Acetyl-L-leucine
Formule: C₈H₁₅NO₃
Point de fusion: 187…190 °C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00065131
Numéro CAS: 1188-21-2
EINECS: 214-706-3