Imprimer
N-Acétyl-β-D-glucosamine
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 2-Acetamido-2-deoxy-D-glucopyranose, 2-Acetamido-2-deoxy-D-glucose, D-GlcNAc, N-Acetyl-D-glucosamine
BIA1710-25G BIA1710-5G
APOSBIA1710-25GEA 132 EUR
APOSBIA1710-25G APOSBIA1710-5G
N-Acétyl-β-D-glucosamine
N-Acétyl-β-D-glucosamine
From synthetic source.
Formule: C₈H₁₅NO₆
Point de fusion: 211…213 °C (déc.)
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00136044
Numéro CAS: 7512-17-6
EINECS: 231-368-2