Imprimer
Azocarmine G
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
APOSBIA1501-25GEA 118 EUR
APOSBIA1501-25G APOSBIA1501-10G
Azocarmine G
Azocarmine G
Formule: C₂₈H₁₇N₃Na₂O₆S₂
Poids moléculaire: 601,57 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00042002
Numéro CAS: 25641-18-3