ABTS (2,2'-Azinobis[3-éthyl-2,3-dihydrobenzothiazole-6-sulfonate] de diammonium)
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
ABTS is a peroxidase substrate used in ELISA procedures.
Formule:
C₁₈H₂₄N₆O₆S₄ Point de fusion: >300 °C Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD00010404 Numéro CAS: 30931-67-0 EINECS: 250-396-6 |