Imprimer
Acetyl-L-carnitine hydrochloride
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): (R)-3-Acetoxy-4-(trimethylammonio)butyrate Hydrochloride, (R)-2-Acetoxy-3-carboxy-N,N,N-trimethylpropan-1-aminium chloride, Acetyl-L-carnitine HCl
BIA1225-100G BIA1225-250G BIA1225-25G
APOSBIA1225-100GEA 161 EUR
APOSBIA1225-100G APOSBIA1225-250G APOSBIA1225-25G
Acetyl-L-carnitine hydrochloride
Acetyl-L-carnitine hydrochloride
Formule: C₉H₁₇NO₄
Point de fusion: 194 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00082230
Numéro CAS: 5080-50-2