D(+)-Saccharose Pure BP, Ph. Eur., JP, USP, qualité Pharmaceutique
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
β-ᴅ-Fructofuranosyl-α-ᴅ-glucopyranoside, α-ᴅ-Glucopyranosyl β-ᴅ-fructofuranoside, D(+)-Saccharose, α-ᴅ-Glc-(1→2)-β-ᴅ-Fru, Sucrose
Formule:
C₁₂H₂₂O₁₁ Point de fusion: 186 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00006626 Numéro CAS: 57-50-1 EINECS: 200-334-9 |