Imprimer
2,3,4,6-Tetra-O-acetyl-α-D-galactopyranosyl bromide
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Acetobromo-α-D-galactose, (2R,3S,4S,5R,6R)-2-(acetoxymethyl)-6-bromotetrahydro-2H-pyran-3,4,5-triyl triacetate, Tetra-O-acetyl-α-D-galactopyranosyl bromide, Acetobromo-a-D-galactose
BIA1026-100G BIA1026-25G BIA1026-50G
APOSBIA1026-100GEA 632 EUR
APOSBIA1026-100G APOSBIA1026-25G APOSBIA1026-50G
2,3,4,6-Tetra-O-acetyl-α-D-galactopyranosyl bromide
2,3,4,6-Tetra-O-acetyl-alpha-D-galactopyranosyl bromide
Stabilised with 1% CaCO3
Formule: C₁₄H₁₉BrO₉
Poids moléculaire: 411.2 g/mol
Point de fusion: 83…85 °C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00063686
Numéro CAS: 3068-32-4