Imprimer
DL-Alanine
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): H-DL-Ala-OH, DL-α-Alanine, (±)-Alanine, α-Alanine
BIA0868-100G BIA0868-500G
APOSBIA0868-100GEA 21.9 EUR
APOSBIA0868-100G APOSBIA0868-500G
DL-Alanine
DL-Alanine
Pyrogen free.
Formule: C₃H₇NO₂
Poids moléculaire: 89.09 g/mol
Point d'ébullition: 189
Point de fusion: 289 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00064408
Numéro CAS: 302-72-7
EINECS: 206-126-4
Indice Merck: 13,00203