Imprimer
D(-)-Acide aspartique
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): (R)-(-)-Acide aspartique
BIA0866-100G BIA0866-1KG
APOSBIA0866-100GEA 21.9 EUR
APOSBIA0866-100G APOSBIA0866-1KG
D(-)-Acide aspartique
D(-)-Acide aspartique
Chiral intermediate for pharmaceuticals and agrochemicals; Materials for peptides.
Formule: C₄H₇NO₄
Poids moléculaire: 133.1 g/mol
Point de fusion: >300 °C
Densité: 1.66 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00063081
Numéro CAS: 1783-96-6
EINECS: 217-234-6
Indice Merck: 13,00845