Imprimer
L-Arginine chlorhydrate
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): (S)-(+)-Arginine chlorhydrate, L(+)-Arginine chlorhydrate
BIA0865-100G BIA0865-1KG BIA0865-500G
APOSBIA0865-100GEA 21.9 EUR
APOSBIA0865-100G APOSBIA0865-1KG APOSBIA0865-500G
L-Arginine chlorhydrate
L-Arginine chlorhydrate
USP, pyrogen free
Formule: C₆H₁₅ClN₄O₂
Poids moléculaire: 210.66 g/mol
Point de fusion: 226…230 °C
Densité: 1.42 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00064550
Numéro CAS: 1119-34-2
EINECS: 214-275-1
Indice Merck: 13,00785