D-Alanine
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Chiral intermediate for pharmaceuticals and agrochemicals.
- Materials for peptides
- USP
- Pyrogen free
Formule:
C₃H₇NO₂ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00008077 Numéro CAS: 338-69-2 EINECS: 206-418-1 |