Imprimer
L(+)-Arginine
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): (S)-(+)-Arginine
BIA0704-100G BIA0704-1KG BIA0704-500G
APOSBIA0704-100GEA 21.9 EUR
APOSBIA0704-100G APOSBIA0704-1KG APOSBIA0704-500G
L(+)-Arginine
L(+)-Arginine
USP, pyrogen free
Formule: C₆H₁₄N₄O₂
Point de fusion: 222…226 °C (déc.)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00002635
Numéro CAS: 74-79-3
EINECS: 200-811-1