Imprimer
N-Acetyl-L-methionine ≥99%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
BIA0702-100G BIA0702-25G
APOSBIA0702-100GEA 30.1 EUR
APOSBIA0702-100G APOSBIA0702-25G
N-Acetyl-L-methionine ≥99%
N-Acetyl-L-methionine
Ph. Eur.
Formule: C₇H₁₃NO₃S
Point de fusion: 103…106 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00064441
Numéro CAS: 65-82-7