Imprimer
N-Acétyl-L-cystéine
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): (R)-(+)-N-Acétylcystéine, Ac-Cys-OH
BIA0701-100G BIA0701-500G
APOSBIA0701-100GEA 31.9 EUR
APOSBIA0701-100G APOSBIA0701-500G
N-Acétyl-L-cystéine
N-Acétyl-L-cystéine
Ph. Eur, pyrogen free.
Formule: C₅H₉NO₃S
Point de fusion: 106…111 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00004880
Numéro CAS: 616-91-1
EINECS: 210-498-3