Imprimer
Acide L(+)-ascorbique ≥99.5%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
BIA0602-1KG BIA0602-500G
APOSBIA0602-1KGEA 0 EUR
APOSBIA0602-1KG APOSBIA0602-500G
Acide L(+)-ascorbique ≥99.5%
Acide L(+)-ascorbique
Formule: C₆H₈O₆
Densité: 1,65 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00064328
Numéro CAS: 50-81-7
EINECS: 200-066-2