Imprimer
Acide 4-aminobenzoïque 99%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
BIA0601-100G BIA0601-25G
APOSBIA0601-100GEA 48 EUR
APOSBIA0601-100G APOSBIA0601-25G
Acide 4-aminobenzoïque 99%
Acide 4-aminobenzoïque
Intermediate for dyestuff, pigments, pharmaceuticals.
Formule: C₇H₇NO₂
Point de fusion: 186…189 °C
Densité: 3,5 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007894
Numéro CAS: 150-13-0