Imprimer
Adénine sulfate ≥99%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Adénine hemisulfate, Sulfate de diadénine
BIA0543-100G BIA0543-25G BIA0543-500G
APOSBIA0543-100GEA 109 EUR
APOSBIA0543-100G APOSBIA0543-25G APOSBIA0543-500G
Adénine sulfate ≥99%
Adénine sulfate
Cytokin growth regulatorPlant tissue culture tested.
Formule: C₅H₅N₅·½H₂SO₄
Point de fusion: 210 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00213655
Numéro CAS: 321-30-2
EINECS: 206-286-5