Imprimer
Alizarin red S (sodium salt)
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): C.I. 58005
BIA0326-100G BIA0326-25G
APOSBIA0326-100GEA 72.5 EUR
APOSBIA0326-100G APOSBIA0326-25G
Alizarin red S (sodium salt)
Alizarin red S (sodium salt)
C.I. 58005
Formule: C₁₄H₇NaO₇S
Poids moléculaire: 342.26 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00013049
Numéro CAS: 130-22-3
EINECS: 204-981-8