Acide N-(acétamido-2)-amino-2-éthanesulfonique (ACES) ≥99%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
An efficient separator in the resolution of proteinsystems by IEF. Biological buffer - useful range 6.4 - 7.4
Formule:
H₂NCOCH₂NHCH₂CH₂SO₃H Point de fusion: 270…295 °C (déc.) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00008030 Numéro CAS: 7365-82-4 EINECS: 230-908-4 |