Imprimer
(S)-(+)-2-Aminopropane-1-ol 99%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): L(+)-2-Aminopropane-1-ol
BIA0120-100G BIA0120-50G BIA0120-500G
APOSBIA0120-100GEA 29 EUR
APOSBIA0120-100G APOSBIA0120-50G APOSBIA0120-500G
(S)-(+)-2-Aminopropane-1-ol 99%
(S)-(+)-2-Aminopropane-1-ol
Formule: C₃H₉NO
Point d'ébullition: 174…176 °C
Densité: 0,965 g/cm³ (25 °C)
Point éclair: 63 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00064412
Numéro CAS: 2749-11-3
EINECS: 220-388-7
UN: 2735
ADR: 8,II