1-Aminobenzotriazole
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Suicide inhibitor of cytochrome P450 and chloroperoxidase
Formule:
C₆H₆N₄ Point de fusion: 81…85 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00132902 Numéro CAS: 1614-12-6 |