Imprimer
Ampicilline sel de sodium
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): D(-)-α-Aminobenzylpénicilline sel de Sodium
BIA0104-100G BIA0104-25G BIA0104-250G
APOSBIA0104-100GEA 92.8 EUR
APOSBIA0104-100G APOSBIA0104-25G APOSBIA0104-250G
Ampicilline sel de sodium
Ampicilline sel de sodium
Inhibitor of bacterial cell wall synthesis.
  • Cell culture tested
Formule: C₁₆H₁₈N₃NaO₄S
Poids moléculaire: 371.39 g/mol
Point de fusion: 215 °C (déc.)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00064313
Numéro CAS: 69-52-3
EINECS: 200-708-1