Imprimer
Dithio-1,4-érythritol ≥99%, qualité Biologie Moléculaire
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): (R*,S*)-1,4-Dimercaptobutane-2,3-diol, DTE
BI8765-10G BI8765-25G BI8765-5G
APOSBI8765-10GEA 116 EUR
APOSBI8765-10G APOSBI8765-25G APOSBI8765-5G
Dithio-1,4-érythritol ≥99%, qualité Biologie Moléculaire
Dithio-1,4-érythritol
Reagent for maintaining -SH groups in reduced state.
Formule: C₄H₁₀O₂S₂
Poids moléculaire: 154.25 g/mol
Point d'ébullition: 286
Point de fusion: 82…84 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00063750
Numéro CAS: 6892-68-8
EINECS: 229-998-8
UN: 3335
ADR: 9 III