Chlortétracycline chlorhydrate
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₂₂H₂₃ClN₂O₈·HCl Point de fusion: 210 °C Température de stockage: Congélateur |
Numéro MDL:
MFCD26142699 Numéro CAS: 64-72-2 |