HEPES sel de sodium ≥96%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Biological buffer.
- Assay 96+%
- Water (By Karl Fischer) < 3.0%
- pH (1%) = 10.0 +/- 0.5
Formule:
C₈H₁₇N₂NaO₄S Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00036463 Numéro CAS: 75277-39-3 |