Imprimer
2,2'-(Propane-1,3-diyldiimino)bis[2-(hydroxyméthyl)propane-1,3-diol] 99+%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 1,3-Bis(tris(hydroxymethyl)methylamino)propane, 1,3-Bis[tris(hydroxymethyl)amino]propane, 2,2'-(Propane-1,3-diylbis(azanediyl))bis(2-(hydroxymethyl)propane-1,3-diol), BIS-TRIS propane, 2,2'-(Propane-1,3-diyldiimino)bis[2-(hydroxymethyl)propane-1,3-diol]
BI6850-100G BI6850-500G BI6850-1KG
APOSBI6850-100GEA 72.5 EUR
APOSBI6850-100G APOSBI6850-500G APOSBI6850-1KG
2,2'-(Propane-1,3-diyldiimino)bis[2-(hydroxyméthyl)propane-1,3-diol] 99+%
2,2'-(Propane-1,3-diyldiimino)bis[2-(hydroxyméthyl)propane-1,3-diol]
Biological buffer - useful range 6.3-9.5
  • Assay (by titration) 99+%
  • Water (by Karl Fischer) < 1.0%
Formule: C₁₁H₂₆N₂O₆
Point de fusion: 164…165 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004689
Numéro CAS: 64431-96-5
EINECS: 264-899-3