Bis-TRIS hydrochloride ≥98%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
2-(Bis(2-hydroxyethyl)amino)-2-(hydroxymethyl)propane-1,3-diol hydrochloride, 2,2-Bis(hydroxymethyl)-2,2′,2″-nitrilotriethanol, 2-Bis(2-hydroxyethyl)amino-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol, Bis(2-hydroxyethyl)aminotris(hydroxymethyl)methane hydrochloride
- Buffer
Formule:
C₈H₂₀NO₅Cl Poids moléculaire: 245.7 g/mol Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00171252 Numéro CAS: 124763-51-5 |