Imprimer
CAPS (Acide 3-(cyclohexylamino)propanesulfonique) ≥98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
BI5848-100G BI5848-1KG BI5848-250G
APOSBI5848-100GEA 30.6 EUR
APOSBI5848-100G APOSBI5848-1KG APOSBI5848-250G
CAPS (Acide 3-(cyclohexylamino)propanesulfonique) ≥98%
CAPS (Acide 3-(cyclohexylamino)propanesulfonique)
  • Loss on drying <5.0%
  • pH (1% aqueous) = 4.9-6.0 at 25°C
  • Biological buffer - useful range 9.7-11.1
Formule: C₆H₁₁NH(CH₂)₃SO₃H
Point de fusion: >300 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003837
Numéro CAS: 1135-40-6
EINECS: 214-492-1