Imprimer
L-(-)-Fucose
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): (-)-Fucose, 6-Deoxy-L-Galactose, (2S,3R,4R,5S)-2,3,4,5-Tetrahydroxyhexanal
BI3933-10G BI3933-25G BI3933-50G
APOSBI3933-10GEA 132 EUR
APOSBI3933-10G APOSBI3933-25G APOSBI3933-50G
L-(-)-Fucose
L(-)-Fucose
Formule: C₆H₁₂O₅
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00069812
Numéro CAS: 2438-80-4
EINECS: 219-452-7