Imprimer
Fluconazole, anhydre
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 2-(2,4-Difluorophenyl)-1,3-bis(1H-1,2,4-triazol-1-yl)propan-2-ol, 2-(2,4-Difluorophenyl)-1,3-di(1H-1,2,4-triazol-1-yl)propan-2-ol
BI3858-1G BI3858-5G BI3858-25G
APOSBI3858-1GEA 21.9 EUR
APOSBI3858-1G APOSBI3858-5G APOSBI3858-25G
Fluconazole, anhydre
Fluconazole
Formule: C₁₃H₁₂F₂N₆O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00274549
Numéro CAS: 86386-73-4