Imprimer

Acide succinique

Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

Danger

Synonyme(s): 1,4-Butanedioic acid

BI225-1KG BI225-2.5KG BI225-250G
APOSBI225-1KGEA 109 EUR
APOSBI225-1KG APOSBI225-2.5KG APOSBI225-250G
Acide succinique
Acide succinique
Formule: HOOCCH₂CH₂COOH
Poids moléculaire: 118.09 g/mol
Point d'ébullition: 235 °C
Point de fusion: 184…186 °C
Densité: 1.564 g/cm³ (25 °C)
Point éclair: 206
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002789
Numéro CAS: 110-15-6
Indice Merck: 13,08953

Commander maintenant


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR