Imprimer
Acide mycophénolique
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): (E)-6-(4-Hydroxy-6-methoxy-7-methyl-3-oxo-1,3-dihydroisobenzofuran-5-yl)-4-methylhex-4-enoic acid
BI1535-250MG BI1535-100MG
APOSBI1535-250MGEA 106 EUR
APOSBI1535-250MG APOSBI1535-100MG
Acide mycophénolique
Immunosuppressive agent.
Formule: C₁₇H₂₀O₆
Poids moléculaire: 320.34 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00036814
Numéro CAS: 24280-93-1
EINECS: 246-119-3
UN: 3077
ADR: 9+EHS III