Imprimer
6-Chloro-3-indolyl phosphate p-toluidine salt (BCIP Pink)
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
BI1369C-100MG BI1369C-250MG BI1369C-50MG
APOSBI1369C-100MGEA 92.8 EUR
APOSBI1369C-100MG APOSBI1369C-250MG APOSBI1369C-50MG
6-Chloro-3-indolyl phosphate p-toluidine salt (BCIP Pink)
6-Chloro-3-indolyl phosphate p-toluidine salt (BCIP Pink)
U.S. Patent No. 5,364,767 (to Research Organics, Inc.)
Formule: C₈H₆ClNO₄P·C₇H₁₀N
Poids moléculaire: 354.73 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00216690
Numéro CAS: 159954-33-3