Imprimer
Bacs collecteurs, b.safe
Fournisseur: Bohlender
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
R540-01 R540-02 R548-05 R548-10
590-0329EA 89.3 EUR
590-0329 590-0330 590-0331 590-0332
Bacs collecteurs, b.safe
Plateaux/Récipients/Pots Plateaux de déversements
Bac collecteur pratique en PE ou PE-EX dissipateur. Placez votre poubelle dans un bac collecteur. Les liquides qui s'échappent sont collectés en cas d'échange de conteneur ou de fuite.
  • PEHD de haute qualité, HDPE-EX
  • Augmentez votre sécurité
  • Les liquides ne sont pas perdus
Les plateaux collecteurs aident à mettre de côté e. g. des bouchons ou des entonnoirs lors du remplacement des conteneurs sans contaminer le sol ou la zone de travail par des liquides qui s'égouttent. Dans le pire des cas, ils collectent les liquides qui s'échappent d'un conteneur à déchets endommagé ou renversé et augmentent ainsi votre propre sécurité.
En fonction du lieu d'installation, vous disposez de bacs collecteurs b.safe en PE ou PE-EX dissipateur.