Le RESPIROMETRIC Sensor VELP est le capteur conçu pour fournir une solution intelligente et compatible avec le cloud aux laboratoires qui effectuent des tests de respiration aérobie et anaérobie.
Le RESPIROMETRIC Sensor dispose d’un contrôle sans fil unique: il transmet les données directement au PC via la DataBox sans fil et le logiciel RESPIROSoft. Le capteur RESPIROMETRIC dispose d’une connectivité premium à la plate-forme cloud exclusive VELP Ermes pour le contrôle à distance et l’assistance à distance.
- La puissance du capteur de pression permet de lire les mesures dans une plage de 500 ÷ 2000 mbar (hPa)
- L’écran LED lumineux à 4 chiffres garantit une longue durée de vie de la batterie
- Interface intuitive à 2 boutons pour faciliter la configuration de l’analyse
- Résultats disponibles en BOD (mg/l) et Pression (mbar)
- Échelles BOD: 90, 250, 600, 1000, 4000
- Conversion automatique des résultats de pression en DBO
VELP a créé plusieurs systèmes contenant toutes les pièces et accessoires nécessaires pour être opérationnels dès le départ, adaptés aux applications aérobies et anaérobies.
RESPIROMETRIC Sensor System 6 pour BOD
Idéal pour la DBO, l’évaluation des effets de la désinfection sur la détermination de la DBO, la biodégradation des monomères.
RESPIROMETRIC Sensor System 6 MAXI pour tests respiratoires BMP et anaérobies.
Le RESPIROMETRIC Sensor System MAXI est conçu pour soutenir des études de respiration anaérobie visant à déterminer le potentiel méthanogène (BMP) de la biomasse.
RESPIROMETRIC Sensor System 6 pour la biodégradabilité anaérobie des matières plastiques.
Le RESPIROMETRIC Sensor System pour la biodégradabilité des plastiques est conçu pour soutenir le test de dégradation aérobie pour déterminer le degré de biodégradabilité aérobie des matières plastiques, y compris celles contenant des additifs de formulation, dans un milieu aqueux.
RESPIROMETRIC Sensor System 6 pour essais anaérobies du sol et de la respiration du compost.
Le RESPIROMETRIC Sensor System pour l’analyse du sol est conçu pour soutenir les essais de dégradation aérobie sur le sol et le compost. L’analyse donne des résultats microbiens de la respiration du sol par minéralisation de substances organiques.
Certifications: Déclaration CE de conformité
Informations de commande: 3 year warranty after product registration (within 60 days of purchase date).