Imprimer
VWR®, Flacons d'agitation Erlenmeyer PC
Fournisseur: VWR Collection
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
214-0446EA 129 EUR
214-0446 214-0447 214-0448 214-0449 214-0450 214-0451 214-0452 214-0453 214-0476 214-0477 214-0478 214-0479 214-0480 214-0481
VWR®, Flacons d'agitation Erlenmeyer PC
Ballons Flacons Erlenmeyers
Les flacons d'agitation erlenmeyer VWR® PC offrent une excellente clarté optique et une résistance mécanique. Ils sont idéaux pour les applications de culture par agitation et pour le stockage.
  • Plage de température : -80 à +121 °C
  • Contrairement au verre, les flacons ne se brisent pas en cas de chute
  • Graduations moulées pour plus de précision
  • Bouchon de ventilation en option pour un échange gazeux continu tout en garantissant la stérilité et en évitant les fuites
  • Non cytotoxiques, exempts de DNase/RNase et apyrogènes
  • Stérilisé par irradiation SAL10-6 (ISO11137)
  • Durée de conservation : 3 ans après le mois de production
Fabriqué dans un environnement de classe 100 000 dans le cadre du système de gestion de la qualité ISO13485 et ISO9001.
Informations de commande: Disponible avec bouchon d'étanchéité ou bouchon de ventilation.
Cdt: Emballage individuel. Sacs triples, emballés individuellement pour les flacons Erlenmeyer PC 2L-3L-5L de VWR®.