Imprimer
3-[4-(Trifluoromethoxy)phenyl]-1H-pyrazole 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC9992-250MG PC9992-1G
APOSPC9992-250MGEA 65.4 EUR
APOSPC9992-250MG APOSPC9992-1G
3-[4-(Trifluoromethoxy)phenyl]-1H-pyrazole 97%
3-[4-(Trifluoromethoxy)phenyl]-1H-pyrazole
Formule: C₁₀H₇F₃N₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02091526
Numéro CAS: 474707-71-6