3-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]-1H-pyrazole 97%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
4-(1H-Pyrazol-3-yl)benzotrifluoride, 3-(4-(Trifluoromethyl)phenyl)-1H-pyrazole
Formule:
C₁₀H₇F₃N₂ Point de fusion: 162 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD01569436 Numéro CAS: 362601-71-6 |