Imprimer
3-[2-(Trifluoromethyl)phenyl]-1H-pyrazole
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC9986-1G PC9986-250MG
APOSPC9986-1GEA 219 EUR
APOSPC9986-1G APOSPC9986-250MG
3-[2-(Trifluoromethyl)phenyl]-1H-pyrazole
3-[2-(Trifluoromethyl)phenyl]-1H-pyrazole
Formule: C₁₀H₇F₃N₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01569437
Numéro CAS: 149739-52-6