Imprimer
2-Acetamido-3-fluorobenzoic acid
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 2-(Acetylamino)-3-fluorobenzoic acid, N-(2-Carboxy-6-fluorophenyl)acetamide, N-Acetyl-3-fluoroanthranilic acid
PC9979-1G PC9979-500MG
APOSPC9979-1GEA 522 EUR
APOSPC9979-1G APOSPC9979-500MG
2-Acetamido-3-fluorobenzoic acid
2-Acetamido-3-fluorobenzoic acid
Formule: C₉H₈FNO₃
Poids moléculaire: 197.163 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03094569
Numéro CAS: 550346-18-4