4-(4-Fluorophenoxy)benzenesulphonyl chloride 95%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
4-(Chlorosulphonyl)-4'-fluorodiphenyl ether
Formule:
C₁₂H₈ClFO₃S Point de fusion: 76…80 °C Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD01631868 Numéro CAS: 192329-91-2 UN: 3261 ADR: 8,III |