Imprimer
3-Bromo-5-(trifluoromethoxy)toluene 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 3-Bromo-5-methyl-α,α,α-trifluoroanisole, 3-Bromo-5-methylphenyl trifluoromethyl ether, 1-Bromo-3-methyl-5-(trifluoromethoxy)benzene
PC9926-1G PC9926-5G
APOSPC9926-1GEA 72.5 EUR
APOSPC9926-1G APOSPC9926-5G
3-Bromo-5-(trifluoromethoxy)toluene 97%
3-Bromo-5-(trifluoromethoxy)toluene
Formule: C₈H₆BrF₃O
Poids moléculaire: 255.032 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD07368791
Numéro CAS: 887266-91-3