Imprimer
2-Fluoro-6-iodonitrobenzene 96%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 1-Fluoro-3-iodo-2-nitrobenzene
PC9920-1G PC9920-5G PC9920-10G
APOSPC9920-1GEA 31.9 EUR
APOSPC9920-1G APOSPC9920-5G APOSPC9920-10G
2-Fluoro-6-iodonitrobenzene 96%
2-Fluoro-6-iodonitrobenzene
Formule: C₆H₃FINO₂
Point de fusion: 36…37 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD07368790
Numéro CAS: 886762-71-6