Imprimer
4-Iodo-3-(trifluoromethoxy)benzonitrile
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
PC9913-1G PC9913-5G
APOSPC9913-1GEA 183 EUR
APOSPC9913-1G APOSPC9913-5G
4-Iodo-3-(trifluoromethoxy)benzonitrile
4-Iodo-3-(trifluoromethoxy)benzonitrile
Formule: C₈H₃F₃INO
Poids moléculaire: 313.015 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD07368784
Numéro CAS: 886762-66-9
UN: 3439
ADR: 6.1 III